Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 450 mL |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
description
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganisms, especially for Dekkera spp.
Quality Segment
form
suspension
shelf life
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
feature
closure type Injectable cap: Plastic screw inner cap, ready-to-use
packaging
box of 10
storage condition
(Tightly closed)
filling volume
450 mL
flask capacity
500 mL
color
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Brettanomyces/Dekkera spp.
General description
Application
Other Notes
- 1 box with 10 bottles of 500 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
- Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
- Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
- Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Brettanomyces/Dekkera spp. | suitability Brettanomyces/Dekkera spp., lactic acid bacteria | suitability - | suitability lactic acid bacteria |
| packaging box of 10 | packaging pack of 20 tubes | packaging box of 50 tubes | packaging box of 10 bottles |
| feature closure type Injectable cap: Plastic screw inner cap, ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
| form suspension | form suspension | form liquid | form solid |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
| shelf life 12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label) | shelf life 12 mo. at 8‑25 | shelf life 9 mo. at 8‑25 °C | shelf life 12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGQ Broth in flasks
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?