Kluczowe dokumenty
CCW4111
Millipore
SGQ Broth in tubes
Liquid medium in Tubes for fungi and yeasts, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Synonim(y):
SGQB
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
suspension
okres trwałości
12 mo. at 8‑25
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
box of 20 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
10 mL filling volume
kolor
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
lactic acid bacteria
Opis ogólny
Bulion SGQ umożliwia wzrost organizmów, które mogą psuć napoje o niskiej kwasowości, zwłaszcza Dekkera spp.
Zastosowanie
SGQ Broth w probówkach służy do wykrywania mikroorganizmów zanieczyszczających napoje o niskiej kwasowości, zwłaszcza Dekkera spp.
Komponenty
  • 1 box with 20 tubes
  • 16x113 mm glass tubes, ink labeled
Inne uwagi
  • Płynna pożywka opracowana zgodnie ze specyfikacją klienta.
  • Środek należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, próbkami i zatwierdzonymi metodami.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)