Kluczowe dokumenty
CCW4104
Millipore
M-YSG Broth in tubes
for microscopy, Liquid medium used for the detection and enrichment of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic foods, suitable for microbiology
Synonim(y):
Bulion drożdżowo-skrobiowo-glukozowy, Bulion glukozowo-membranowy ze skrobią drożdżową, M-YSGB
Wybierz wielkość
50 X 2 ML
625,00 zł
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 X 2 ML
625,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
9 mo. at 8‑25 °C
Właściwości
ready-to-use
skład
dextrose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
opakowanie
box of 50 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
2 mL filling volume
pojemność probówki
3 mL
kolor
yellowish
pH
3.7±0.2 (25 °C)
przydatność
suitable for microscopy
Alicyclobacillus spp.
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Opis ogólny
Alicyclobacillus jest mikroorganizmem psującym żywność i wymaga kwaśnego środowiska do wzrostu. Podłoże YSG wspomaga wzrost wszystkich obecnie znanych gatunków Alicyclobacillus(A. acidocaldarius, A. acidoterrestris, A. cycloheptanicus i A. hesperidium). Niska wartość pH pożywki, w połączeniu z wysoką temperaturą inkubacji, hamuje wzrost zanieczyszczającej mikroflory.
Zastosowanie
M-YSG Broth jest stosowany do wykrywania i wzbogacania Alicyclobacillus w sokach owocowych i innych kwaśnych produktach spożywczych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)