Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 171,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł |
Informacje o tej pozycji
171,00 zł
Nazwa produktu
Citric acid monohydrate, reagent grade, ≥98% (GC/titration)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (GC/titration)
form
powder
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade - |
| assay ≥98% (GC/titration) | assay 99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102% | assay 99.5-100.5% (based on anhydrous substance) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| form powder | form solid | form grit | form fine powder |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity) | solubility - | solubility - | solubility 880 g/L |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7129-500G | 04061835321049 |
| C7129-5KG | 04061833511954 |
| C7129-10MG | 04061832996745 |
| C7129-100G | 04061833511930 |
| C7129-1KG | 04061833511947 |