Przejdź do
33114
Citric acid monohydrate
ACS reagent grade, 99.5-102%, solid, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance
Synonim(y):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
920,00 zł
6 x 500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
Form:
solid
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Citric acid monohydrate, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
form
solid
impurities
≤0.005% insolubles in water, ≤2 ppm heavy metals (as Pb), 7.5-9.0% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, oxalate (C2O42-): ≤100 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
functional group
carboxylic acid
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid monohydrate is an organic acid. Its molar enthalpy of solution in water has been reported to be ΔsolHm (298.15K, m = 0.0203molkg-1) = (29061 ± 123)Jmol-1.
Application
Citric acid monohydrate may be used in the preparation of tris-citrate buffer and Otto I isolation buffer used in bioprotocols. It may also be used to improve the release of diltiazem hydrochloride from melt extruded matrix tablets.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1909C070627102
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.5%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
puriss.
assay
99.5-102%, 99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., USP/NF
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
grit
impurities
≤2 ppm heavy metals (as Pb), ≤0.005% insolubles in water, 7.5-9.0% water (Karl Fischer)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
7.5-8.8% water (Karl Fischer), residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?