Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCC8(6833), ALB(213), EPHX2(2053), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
| assay ≥97% | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... ABCC8(6833), ALB(213), EPHX2(2053), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpropamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C1290-25G | 04061833467305 |
| NISTC1290 | 04061834190844 |