Kluczowe dokumenty
C1905000
Chlorpropamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea
Wybierz wielkość
C1905000
708,00 zł
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
C1905000
708,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
chlorpropamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Chlorpropamid EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Flush induced by chlorpropamide-alcohol (CAF): a genetic marker of diabetes mellitus or an undesirable effect of the drug?].
J Sabán et al.
Revista clinica espanola, 176(3), 107-111 (1985-02-01)
Jing Li et al.
Critical care medicine, 42(12), e734-e740 (2014-11-18)
Cooling following cardiac arrest can improve survival significantly. However, delays in achieving target temperature may decrease the overall benefits of cooling. Here, we test whether lipid emulsion, a clinically approved drug reported to exert cardioprotection, can rescue heart contractility in
The chlorpropamide alcohol flush.
P G Wiles et al.
Clinical science (London, England : 1979), 67(4), 375-381 (1984-10-01)
A hypothesis for the molecular mechanism of action of chlorpropamide in the treatment of diabetes mellitus and diabetes insipidus.
R M Zusman et al.
Federation proceedings, 36(13), 2728-2729 (1977-12-01)
Sergey E Kichanov et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(1), 81-86 (2014-11-14)
The crystal structure and vibrational spectra of the chlorpropamide have been studied by means of the X-ray diffraction and Raman spectroscopy at pressures up to 24.6 and 4.4 GPa, respectively. Two polymorphic phase transitions, between initial orthorhombic form-A and a