Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 126,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 834,00 zł |
Informacje o tej pozycji
126,00 zł
Nazwa produktu
Hy-Case® Amino, from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
contains
25-40% sodium chloride
packaging
pkg of (1 kg in poly bottle
100, 500 g in poly bottle)
nitrogen analysis
≥7.8% total
pH
4.7-6.7
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
| pH 4.7-6.7 | pH 5.4-7.4 | pH 5-7 (2% in H2O) | pH 6.0-7.0 (25 °C) |
| nitrogen analysis ≥7.8% total | nitrogen analysis 8-12% amino, ≥12.5% total | nitrogen analysis ≥4.6% amino, ≥7% total | nitrogen analysis - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C0501-500G | 04061833450741 |
| C0501-1KG | 04061833450734 |
| C0501-100G | 04061833662311 |