Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Nazwa produktu
Casein acid hydrolysate vitamin free, suitable for microbiology, rich in amino acids and serves as a nitrogen source.
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥4.6% amino, ≥7% total
ash
≤42%
loss
≤5% loss on drying
color
off-white to yellow
pH
5-7 (2% in H2O)
application(s)
food and beverages
veterinary, microbiology
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form medium granules | form powder |
| pH 5-7 (2% in H2O) | pH 6.0-7.0 (25 °C) | pH 6.7-7.7 (5% in water) | pH 6.7-7.7 |
| nitrogen analysis ≥4.6% amino, ≥7% total | nitrogen analysis - | nitrogen analysis - | nitrogen analysis - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein acid hydrolysate vitamin free
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7970-500G | 04061833521410 |