Product number 22090, Casein hydrolysate, is the milk protein casein which has been treated to break the protein down into smaller peptides and amino groups. Since it contains many different sized molecules, the product will not have a molecular weight.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 478,00 zł |
Informacje o tej pozycji
141,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Level
description
Nitrogen source in culture media
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥11%
storage condition
(sealed container)
impurities
≤3.5% chloride (expressed as NaCl)
ign. residue
≤8%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.0 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
10-30°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology |
| pH 6.0-7.0 (25 °C) | pH 5-7 (2% in H2O) | pH 6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O) |
| solubility H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown | solubility - | solubility H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 22090-100G | 04061835571383 |
| 22090-500G | 04061835571390 |
-
What is the molecular weight?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, is this product food safe?
1 answer-
This product is not considered food safe. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.