Przejdź do
BP544
Transplatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cisplatin
form
crystals
manufacturer/tradename
BP
mp
340 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Transplatin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cisplatin Injection
  • Packaging
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1672803BP809PHR3252
    Transplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP544
    Transplatin
    Transplatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1672803
    Transplatin
    Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP809
    Cisplatin
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    form
    crystals
    form
    -
    form
    solid
    form
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-30°C
    API family
    cisplatin
    API family
    cisplatin
    API family
    cisplatin
    API family
    cisplatin
    mp
    340 °C (dec.) (lit.)
    mp
    340 °C (dec.) (lit.)
    mp
    270 °C (lit.)
    mp
    340 °C (dec.) (lit.)
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Transplatin
    pictograms
    Health hazardCorrosion
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Klasa składowania
    13 - Non Combustible Solids
    wgk
    WGK 2
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)