Przejdź do
1134357
USP
Cisplatyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.05
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cisplatin
manufacturer/tradename
USP
mp
270 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Cisplatin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Cisplatin Injection
  • Cisplatyna do wstrzykiwań
  • Karboplatyna do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
Potent platinum-based antineoplastic agent. Forms cytotoxic adducts with the DNA dinucleotide d(pGpG), inducing intrastrand cross-links.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2210000BP809232120
Cisplatyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134357
Cisplatyna
Cisplatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2210000
Cisplatin
Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP809
Cisplatin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
mp
270 °C (lit.)
mp
270 °C (lit.)
mp
270 °C (lit.)
mp
-
API family
cisplatin
API family
cisplatin
API family
cisplatin
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cisplatyna
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility and stability after reconstitution for product 1134357, USP, Cisplatin?
    1 answer
    1. The cisplatin is soluble in water (0.25 g/100ml at 25°C), soluble in ethanol (<1 mg/ml at 25°C), and soluble in DMF