Przejdź do
BP464
Prednisolone
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Synonim(y):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
EC Number:
200-021-7
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1354103
MDL number:
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisolone
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Prednisolone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Estriol Cream
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ear Drops
  • Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops
  • Prednisolone Tablets
  • Prednisolone Soluble Tablets
  • Prednisolone Enema
  • Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Prednisolone Gastro-resistant Tablets
  • Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    P27000001555005PHR1043
    Prednisolone British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
    BP464
    Prednisolone
    Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    P2700000
    Prednisolone
    Prednisolone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1555005
    Prednisolone
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    form
    crystalline
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Prednisolone
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Danger
    hcodes
    Hazard Classifications
    Repr. 1B
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 2
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Eng Cern Gan et al.
    International forum of allergy & rhinology, 4(11), 877-884 (2014-08-20)
    The endoscopically magnified operative field in functional endoscopic sinus surgery (FESS) makes even a small amount of bleeding a potentially significant hindrance. It is thought that irrigation with hot saline during surgery may improve surgical field of view by producing
    Ramachandran Venkitaraman et al.
    European urology, 67(4), 673-679 (2014-12-03)
    Prednisolone is widely used as secondary hormonal treatment for castration-resistant prostate cancer (CRPC). We hypothesised that dexamethasone, another corticosteroid, is more active. To compare the activity of prednisolone and dexamethasone in CRPC. This single-centre, randomised, phase 2 trial was performed
    T Bakchoul et al.
    Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 871-878 (2014-03-25)
    Heparin, the standard perioperative anticoagulant for the prevention of graft vessel thrombosis in patients undergoing liver transplantation (LT), binds to the chemokine platelet factor 4 (PF4). Antibodies that are formed against the resulting PF4/heparin complexes can induce heparin-induced thrombocytopenia. LT
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP46404061835278060