Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prednisolone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H38O6/c1-24(2,3)14-22(31)33-15-21(30)27(32)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-25(16,4)23(18)20(29)13-26(19,27)5/h8,10,12,18-20,23,29,32H,6-7,9,11,13-15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
HUMXXHTVHHLNRO-KAJVQRHHSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family prednisolone | API family prednisolone | API family prednisolone | API family prednisolone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednizolonu tebutynian
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?