Przejdź do
1556507
USP
Hemisukcynian prednizolonu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Prednisolone 21-hemisuccinate, Δ1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[(3,3-dimethyl-1-oxobutyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-11β,17,21-triol-3,20-dione 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.52
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-861-8
MDL number:
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prednisolone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
InChI key
APGDTXUMTIZLCJ-CGVGKPPMSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny półbiałczanu prednizolonu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15560081319002P2700000
Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2700000
Prednisolone
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
prednisolone
API family
prednisolone
API family
hydrocortisone
API family
prednisolone
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)