Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lidocaine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Also used in monographs such as:
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| form solid | form - | form - | form solid |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lidocaine hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP214 | 04061835269402 |