Merck
1366002
USP
Lidocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lignocaine, Xylocaine
Wybierz wielkość
250 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lidocaine
producent / nazwa handlowa
USP
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Klucz InChI
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Lidocaine USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solution for assay, identification and impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
  • Lidocaine[1]
  • Lidocaine Hydrochloride Topical Solution[2]
  • Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution[3]
  • Lidocaine Hydrochloride Jelly[4]
Działania biochem./fizjol.
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic that is rapidly absorbed after parenteral administration.
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
United States Pharmacopeia, 44(4), 2626-2626 (2020)
Lidocaine Hydrochloride Jelly
United States Pharmacopeia, 43(6), 2625-2625 (2020)
Corrine A Nief et al.
Cancers, 14(19) (2022-10-15)
Ethanol ablation is a minimally invasive, cost-effective method of destroying tumor tissue through an intratumoral injection of high concentrations of cytotoxic alcohol. Ethyl-cellulose ethanol (ECE) ablation, a modified version of ethanol ablation, contains the phase-changing polysaccharide ethyl-cellulose to reduce ethanol
Lidocaine
United States Pharmacopeia, 43(3), 2620-2620 (2020)
Yufei Zhang et al.
Journal of dairy science (2024-06-15)
High-yield dairy cows typically undergo intense cellular metabolism, leading to oxidative stress in their mammary tissues. Our study found that these high-yield cows had significantly elevated levels of hydrogen peroxide (H2O2), lipoperoxidase, and total antioxidant capacity in their blood, compared