Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lidocaine
manufacturer/tradename
USP
mp
150-151 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Używany również do przygotowywania standardowych roztworów do analizy zanieczyszczeń zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
- Lidokaina
- Chlorowodorek lidokainy roztwór do stosowania miejscowego
- Chlorowodorek lidokainy doustny roztwór do stosowania miejscowego
- Chlorowodorek lidokainy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| API family lidocaine | API family lidocaine | API family lidocaine | API family lidocaine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek H związany z lidokainą
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?