Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2250,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]n1c2ccc3ccccc3c2c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-12,21H
InChI key
STJXCDGCXVZHDU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
BCR266
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BCR266-20MG | 04061832658353 |
![7H-Dibenzo[c,g]carbazole BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/530/760/2eda3675-d68c-46a8-baf2-275a14f3cac0/640/2eda3675-d68c-46a8-baf2-275a14f3cac0.png)
![Dibenz[a,c]acridine BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/409/012/e2e7efd7-cd34-4a89-b5b5-bf5a65110e69/640/e2e7efd7-cd34-4a89-b5b5-bf5a65110e69.png)
![Dibenz[a,h]acridine BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/383/751/70b25872-405f-49b1-b76b-ed5e018ce265/640/70b25872-405f-49b1-b76b-ed5e018ce265.png)
![Dibenz[c,h]acridine BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/364/643/698df9fb-5b7d-467a-b47e-c8318e2ed298/640/698df9fb-5b7d-467a-b47e-c8318e2ed298.png)