Merck
BCR156R
Dibenz[c,h]acridine
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
10 MG
841,00 zł
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
841,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Beilstein:
209259
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
841,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4ccc5ccccc5c4nc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-18-14(5-1)9-11-16-13-17-12-10-15-6-2-4-8-19(15)21(17)22-20(16)18/h1-13H
Klucz InChI
BTVBCAKHMZHLFR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR156R.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Myriam Coulet et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 59, 281-291 (2019-05-06)
Nitrogen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (PANHs or azaarenes) are compounds structurally similar to PAHs (carbon substituted by a nitrogen) reported to occur at low levels in food. Although limited, literature may suggest possible higher toxicity than for PAHs. Using a battery
A H Conney et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 697-707 (2002-01-05)
Chinese hamster V79 cells were exposed to a high or low concentration of the highly carcinogenic (R,S,S,R) or the less active (S,R,R,S) bay- or fjord-region diol epoxides of benzo[a]pyrene, benzo[c]phenanthrene or dibenz[c,h]acridine. Independent 8-azaguanine-resistant clones were isolated, and base substitutions