Merck
BCR155
Dibenz[a,c]acridine
BCR®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
18500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
InChI key
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR155
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3