Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
20 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
257,00 zł
Nazwa produktu
(±)-1,3-Butanediol, ReagentPlus®, 99.5%
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99.5%, ≥99.45% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.45% (GC), 99.5% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| bp 203-204 °C (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) | bp 203-204 °C (lit.) |
| form liquid | form (Liquid or Viscous Liquid) | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.44 (lit.) | refractive index n20/D 1.44 (lit.) | refractive index n20/D 1.439-1.441, n20/D 1.44 (lit.) | refractive index n20/D 1.44 (lit.) |
| density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,3-Butanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?