Przejdź do
PHR2896
Butan-1,3-diol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1082956
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
741 °F
packaging
pkg of 1.2 mL
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1082956B8478509068
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, 99.5%
description
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
autoignition temp.
741 °F
autoignition temp.
741 °F
autoignition temp.
741 °F
autoignition temp.
741 °F
agency
traceable to USP 1082956
agency
USP
agency
-
agency
-
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butan-1,3-diol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)