Przejdź do
09068
(±)-1,3-Butanediol
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Butylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-529-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
741 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.439-1.441, n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-1,3-Butanediol is an organic alcohol with antimicrobial activity against a wide variety of pathogens.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
(±)-1,3-Butanediol may be used as a reference standard in the determination of (±)-1,3-butanediol in biological samples using wide-bore column gas chromatography coupled to flame ionization detector.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B84785PHR2896309443
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
anhydrous
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.45% (GC), 99.5%
assay
-
assay
≥99%
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,3-Butanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)