Przejdź do
B1256
Bromocresol Green sodium salt
≥98% purity, crystalline
Synonim(y):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.00
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-657-4
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromocresol Green sodium salt, crystalline
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
mp
230 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol Green sodium salt has been used as a pH indicator for glutamate decarboxylase activity assay in Listeria monocytogenes strains.
Biochem/physiol Actions
Bromocresol Green is mainly used for measuring serum albumin. In presence of acidic conditions, bromocresol green interacts with albumin, thereby resulting in an increase in absorbance at 630nm. The change in absorbance is linked with the concentration of albumin. Bromocresol Green is also a pH indicator, changing from yellow (pH 4.0) to blue color (5.4).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31870111436717480
form
crystalline
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Remington: The Science and Practice of Pharmacy (2006)
Screening of glutamate decarboxylase activity and bile salt resistance of human asymptomatic carriage, clinical, food, and environmental isolates of Listeria monocytogenes.
International Journal of Food Microbiology, 93, 87-99 (2004)
Homocysteine as a predictive biomarker in early diagnosis of renal failure susceptibility and prognostic diagnosis for end stages renal disease.
Amin HK, et al.
Renal Failure, 38, 1267-1275 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B1256-25G04061833421642