Merck
318701
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green sodium salt solution
0.04 wt. % in H2O
Synonim(y):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
Wybierz wielkość
500 ML
456,00 zł
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
456,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
0.04 wt. % in H2O
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C
λmaks.
612 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥10000 at 306-312 nm
≥8000 at 397-403 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c([O-])c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Bromocresol green is a sulfonephthalein dye.[1] It is mainly used for measuring serum albumin. In acidic conditions, bromocresol green interacts with albumin, thereby resulting in an increase in absorbance at 630nm. The change in absorbance is linked with the concentration of albumin.[2] Bromocresol Green is also a pH indicator, changing from yellow (pH 3.8) to blue color (5.4).[3] It is widely used as a colloidal pigment.[1]
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Homocysteine as a predictive biomarker in early diagnosis of renal failure susceptibility and prognostic diagnosis for end stages renal disease.
Amin HK, et.al.
Renal Failure, 38, 1267-1275 (2016)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy (2006)
Homocysteine as a predictive biomarker in early diagnosis of renal failure susceptibility and prognostic diagnosis for end stages renal disease.
Amin HK, et al.
Renal Failure, 38, 1267-1275 (2016)
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)