Przejdź do
B0904
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Basic Red 9, Fuchsin basic, Magenta O, Pararosaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Basic Fuchsin, special for flagella, certified
agency
certified by the BSC
Quality Segment
type
special for flagella, certified
form
powder
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
mp
250 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Basic fuchsin, a triphenylmethane dye is commonly a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520). Basic fuchsin is widely used in tissue-specific staining of biological and coloring several materials including orlon, cotton, leather, paper etc. It is also used to stain collagen, muscle and mitochondria.
Application
Basic Fuchsin has been used in several biological tests including:
  • Acid-fast staining with carbol-fuchsine
  • Periodic Acid-Schiff method
  • Feulgen technique for DNA staining
  • ENDO culture medium for distinguishing between the bacteria Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
  • Leifson′s method for bacterial flagella staining.
Certified for use in Leifson′s flagella stain.
Biochem/physiol Actions
Basic fuchsin possesses anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215597857343P3750
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
green to very dark green
color
-
color
green to dark green
color
green to very dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
composition
Dye content, >85%
composition
Dye content, ≥88%
composition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B0904-25G04061835521067
B0904-5G04061833420010