Przejdź do
A8577
Bovine Serum Albumin solution
30% in saline, protease free, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30% in saline
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
does not contain
stabilizer or preservative
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30% in saline
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline phosphatase ≤0.001 units/mg protein, Peroxidase ≤0.001 units/mg protein, Protease ≤0.0001 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Application
Bovine Serum Albumin solution is suitable for use as a component in tris-buffered saline-triton-X-100 (TBS-T).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9205A7409A7284
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
-
assay
28-32% protein basis (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)