Przejdź do
A7409
Bovine Serum Albumin solution
35% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Form:
solution
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Concentration:
33.0-37.4% protein (biuret), 35% in 0.85% sodium chloride
487,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
description
contains no preservative
sterility
aseptically filled
form
solution
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
concentration
33.0-37.4% protein (biuret), 35% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
microbiological culture: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin belongs to the four-member albumin superfamily.[1] It is a major protein in the circulating blood.[2] Albumin has a helical structure with three domains that form a heart-like shape.[1]
Application
Bovine Serum Albumin solution has been used:
  • to block protein-coated well plates in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for immunoreactivity and cross-reactivity studies in the production of monoclonal antibodies (mAbs)[3]
  • to prepare primary antibody solution for peroxidases staining[4]
  • as a supplement for in vitro cultivation of Borrelia strains[4]
Biochem/physiol Actions
Bovine serum albumin (BSA) serves as a protein supplement for cell culture media. BSA acts as a transport carrier for drugs, and it is commonly used to study the protein-drug interactions. Furthermore, it is known for its ability to interact with several aromatic and hydrophobic molecules of the bloodstream.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7888A3912A8022
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the BSA cat. A7409 suitable for MACS buffer used for T cell separation? Separated cells would be cultured for around 2 weeks
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in this application. While it is aseptically prepared, this product is not tested for sterility.
      See product A7979 for the sterile, cell culture tested BSA solution that may be more suitable: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7979
      In addition, see product A9418 to review another cell culture tested product that is cited for use in MACS buffer: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9418
      A link to this publication is below:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4059065/