Przejdź do
A7284
Bovine Serum Albumin solution
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonim(y):
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5750,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is bound in a single chain cross-linked with 17 cysteine residues. It comprises three homologous, structurally different domains and two sub-domains each.[1] This globular, α-helical, non-glycosylated protein is produced in the liver.[1]
Application
Bovine Serum Albumin solution has been used:
  • to study the effects of plasma protein on sulfated glycosaminoglycans (sGAGs)[2]
  • to histologically evaluate the implanted allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) alginate constructs[3]
  • as a component of phosphate-buffered saline (PBS) to treat red blood cells (RBC) for sample preparation [4]
Biochem/physiol Actions
Bovine Serum Albumin (BSA) is the most widely used blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[5] It is also the main constituent of cell culture media.[6] BSA promotes the differentiation of human embryonic stem cells (hESC) differentiation and assists the circulation of drugs, hormones, and fatty acids.[6][1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1662A8327A7409
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7284-500ML04061833384008
A7284-1L04061833383995
A7284-10ML04061833383988
A7284-50ML04061833384015
Questions
  1. Does this product (A7284) contain biotin?
    1 answer
    1. This product is prepared from a powder albumin that is not tested for the presence of biotin. The prepared solution has not been dialyzed and likely does contain biotin.