Przejdź do
A7455
Ammonium nitrate
BioXtra, ≥99.5%
Synonim(y):
NH4NO3 , Nitrate of ammonia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.04
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
229-347-8
MDL number:
eCl@ss:
38060309
Assay:
≥99.5%
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.5%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium nitrate (AN) is used as a commercial fertilizer. It is also used as a component of explosives.
Application
Ammonium nitrate is used as a component of impregnation solution in Gallyas silver stain technique for tissues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01187A9642256064
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
assay
≥99.5%
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
≥99.0%
assay
99.999% trace metals basis
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
1920 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Postnatal development and maturation of layer 1 in the lateral prefrontal cortex and its disruption in autism
Trutzer IM, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 7(1), 40-40 (2019)
The intercalated nuclear complex of the primate amygdala
Zikopoulos B, et al.
Neuroscience, 330, 267-290 (2016)
Opposite development of short-and long-range anterior cingulate pathways in autism
Zikopoulos B, et al.
Acta Neuropathologica, 136(5), 759-778 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A7455-2.5KG04061833384459
A7455-500G04061833384466