Merck
256064
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sól amonowa kwasu azotowego
Wybierz wielkość
25 G
738,00 zł
100 G
2670,00 zł
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
738,00 zł
100 G
2670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Klucz InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis of 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactams-Important Structural Motifs in Medicinal Chemistry.: This study presents a novel synthesis route for 3-amino-4-substituted monocyclic ß-lactams, which are significant in medicinal chemistry due to their biological activities. The process utilizes ammonium nitrate as a reagent for the synthesis, highlighting its role in advanced organic chemistry applications (Grabrijan et al., 2021).
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel E Perea et al.
Nature communications, 6, 7589-7589 (2015-07-03)
Zeolite catalysis is determined by a combination of pore architecture and Brønsted acidity. As Brønsted acid sites are formed by the substitution of AlO4 for SiO4 tetrahedra, it is of utmost importance to have information on the number as well
Sari Palmroth et al.
Annals of botany, 111(3), 467-477 (2013-01-10)
Water and nitrogen (N) are two limiting resources for biomass production of terrestrial vegetation. Water losses in transpiration (E) can be decreased by reducing leaf stomatal conductance (g(s)) at the expense of lowering CO(2) uptake (A), resulting in increased water-use
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(34), 10156-10160 (2012-07-27)
Nanoscale manganese oxides within Faujasite zeolite have been synthesized with a simple method and characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction spectrometry, N(2) adsorption-desorption isotherms, transmission electron microscopy, and atomic absorption spectroscopy. These oxides showed efficient water oxidizing activity in
Deborah Wakeham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(15), 5106-5114 (2012-01-31)
The nanostructure of the ethanolammonium nitrate (EtAN)-air surface has been investigated using X-ray reflectometry (XRR), vibrational sum frequency spectroscopy (VSFS) and neutral impact collision ion scattering spectroscopy (NICISS). The XRR data decays more rapidly than expected for a perfectly sharp
Jason K Kirby et al.
Chemosphere, 89(7), 876-883 (2012-06-19)
Aging reactions in soils can influence the lability and hence bioavailability of added metals in soils through their removal from labile pools into pools from which desorption is slow (non-labile pools). The aims of this study were to examine the