Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 226,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 632,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,00 zł
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
- to prepare ammonium acetate buffer
- in the preparation of mobile phase for LC/MS analysis
- as a supplement in establishing follicle culture
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (calc. based on dry substance, T) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 1 g/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7330-500G | 04061835542482 |
| A7330-2.5KG | 04061833608203 |
| A7330-100G | 04061835542475 |