Przejdź do
32301-M
Ammonium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
Assay:
≥98%
Form:
solid
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.001 hPa
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥98%
form
solid
impurities
≤0.0002% heavy metals (as Pb), ≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH), ≤2% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤2 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤2 ppm, Fe: ≤2 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤2 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm, Zn: ≤2 ppm
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium acetate is a colorless hygroscopic solid. It can be prepared by reacting glacial acetic acid with ammonia or ammonium carbonate. It has been reported as potential inhibitor of Pd/C mediated hydrogenolysis of benzyl ether.
Application
Ammonium acetate has been used in the mobile phase for the HPLC determination of ezetimibe and its metabolites.[1] It may be used in preparation of phenanthrimidazoles and retinimidazoles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3723315.330045.43834
form
solid
form
crystalline, solid
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Co: ≤5 ppm, Cu: ≤2 ppm, K: ≤50 ppm, Mn: ≤5 ppm, Ni: ≤5 ppm, Zn: ≤2 ppm, Cd: ≤2 ppm, Fe: ≤2 ppm, Na: ≤50 ppm, Cr: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm, Mg: ≤2 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
vapor pressure
<0.001 hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anima Ghosal et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(3), 314-320 (2004-02-24)
Ezetimibe [1-(4-fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone] (Zetia; Schering-Plough, Kenilworth, NJ) is the first in a new class of cholesterol-lowering agents known as cholesterol absorption inhibitors. The objective of this study was to identify the isoform(s) of human liver and intestinal UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes responsible
Selective inhibition of benzyl ether hydrogenolysis with Pd/C due to the presence of ammonia, pyridine or ammonium acetate.
Sajiki H.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3465-3468 (1995)
Reactions of phenanthraquinone and retenequinone with aldehydes and ammonium acetate in acetic acid solution1.
Steck EA and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 65(3), 452-456 (1943)