Przejdź do
A1542
Ammonium acetate
Molecular Biology, ≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
788,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A green analytical method for the simultaneous determination of 17 perfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and semen by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).: This study highlights the use of ammonium acetate in chromatography as a part of a green analytical method, enhancing the detection sensitivity and specificity for environmental contaminants in biological samples (Di Giorgi et al., 2024).
  • Innovation of 6-sulfonamide-2H-chromene derivatives as antidiabetic agents targeting α-amylase, α-glycosidase, and PPAR-γ inhibitors with in silico molecular docking simulation.: Ammonium acetate is used in the synthesis and analysis of potential antidiabetic agents, demonstrating its utility in drug discovery and pharmaceutical chemistry (Thabet et al., 2024).
  • Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System.: Explores the role of ammonium acetate in regulating chemical reactions within food chemistry, impacting flavor development and food safety (Xu et al., 2024).
  • Simultaneous determination of unecritinib (TQ-B3101) and its active metabolite crizotinib in rat plasma by LC-MS/MS:An application to pharmacokinetic studies.: Utilizes ammonium acetate in liquid chromatography-mass spectrometry to enhance the analysis of pharmaceutical compounds, crucial for understanding drug metabolism and pharmacokinetics (Wang et al., 2024).
  • Combination of online hollow fiber liquid phase microextraction with smartphone-based sensing for in situ formaldehyde assay in fabric and wastewater samples.: Demonstrates an innovative use of ammonium acetate in environmental monitoring, combining it with new technologies to enhance detection capabilities in complex samples (Javadian et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7330SRE003509689
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?