Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Nazwa produktu
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
842 °F
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% 4-aminobiphenyl
color
brown, off-white to yellow
bp
299 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.16 g/cm3 at 21 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| color brown, off-white to yellow | color - | color - | color - |
| solubility water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder or crystals | form solid | form - | form powder or crystals |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A42409-25G | 04061833368626 |