Przejdź do zawartości
A2898
4-Aminobiphenyl
≥98%
Synonim(y):
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamine, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, Biphenyl-4-ylamine, NSC 7660, Xenylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-177-1
Beilstein/REAXYS Number:
386533
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
autoignition temp.
842 °F
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
InChI key
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
  • Induces DNA damage (carcinogen) in human bladder carcinoma cells and bladder tissue in mouse
  • Synthetic amine ligand for enrichment, depletion and one-step purification of leech proteins
Biochem/physiol Actions
Hepatic tumor initiator in experimental animal model.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobiphenyl
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
92-67-1
CAS No.
92-67-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)