Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
842 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
InChI key
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as an analytical reference standard for the determination of 4-aminobiphenyl in:
- Particulate phase mainstream cigarette smoke samples[1] by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled to MS equipped with selected ion monitoring (SIM) mode of detection[1] as well as simultaneous distillation and extraction (SDE) and GC-MS with SIM detection.
- Environmental water samples by hollow fiber-liquid phase microextraction (HF-LPME) and microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC).
- Indoor and outdoor air samples by GC-MS.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobiphenyl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
92-67-1
92-67-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 31598-250MG | 04061826690178 |