Przejdź do
A2790
Agarose
Wide range, Molecular Biology
Synonim(y):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
931,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 790,00 zł
9592,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (marine)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.15
mp
≤65 °C
transition temp
gel point ≤35 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
Wide range agarose is capable of separating DNA fragments from 50-1,000 bp on a single 3% agarose gel.
Analysis Note
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7431A4718A9539
EEO
≤0.15
EEO
≤0.13
EEO
≤0.05
EEO
0.09-0.13
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
foreign activity
DNase, RNase, none detected
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)