Przejdź do
A23609
Acridine
96.5 - 103.5% purity, powder or crystals
Synonim(y):
9-Azaanthracene; 2,3-Benzoquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39210107
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
205-971-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120200
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acridine, ≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
light beige to beige, light brown to brown, light yellow to very dark yellow
bp
346 °C (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
λmax
392 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI key
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Acridine is a small cationic and planar dye that mainly binds to RNA and DNA. These dyes are strongly fluorescent. It resembles the structure of xanthene except that the heteroatom is nitrogen, not oxygen.
Application
Acridine is suitable for nucleic acid staining, particularly for cell cycle determination. Acridines are used as fluorescent materials for visualization of biomolecules, and in laser technologies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
235474A6014A9231
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
light beige to beige, light yellow to very dark yellow, light brown to brown
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acridine
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Khaled Bodoor et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(12), 3753-3761 (2009-05-19)
The design of RNA binding ligands is complicated by issues of specificity, target flexibility, and the tractability of known RNA inhibitors toward chemical derivitization. To address these difficulties, an RNA-directed fragment compound library is presented. We began with an analysis
Long N and Wong WT
The Chemistry of Molecular Imaging (2014)
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A23609-25G04061833350027
A23609-5G04061833350034