Przejdź do
235474
Acridine Orange base
Dye content 75 %
Synonim(y):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Solvent Orange 15
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.35
Colour Index Number:
46005
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
λmax
488 nm
ε (extinction coefficient)
≥14000 at 227-233 nm, ≥20000 at 289-295 nm, ≥35000 at 486-492 nm, ≥40000 at 266-272 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
InChI key
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Acridine Orange base (3,6-Bis(dimethylamino)acridine) is a cell-permeable fluorescent dye that binds to nucleic acids. It emits green fluorescence when bound to dsDNA and red fluorescence when bound to ssDNA or RNA. It is also known to be a positive solvatochromic dye.
Application
Acridine orange has also been used as a lysosomal dye. It is widely used to detect the presence of homeopathic potencies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6014318337A23609
description
Dye content 75 %
description
For nucleic acid staining in cells or gels
description
≥98% (HPLC)
description
≥96.5% (HPLC)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
solubility
4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME)), ethanol: 2 mg/mL, water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
solubility
H2O: 0.1%, clear, orange to red
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What do you mean by saying "dye content 75%", is there any other compound in the product?
    1 answer
    1. A dye content of '75 %' implies that 75 % of the product, by weight, is composed of the active dye substance. This is typical of several stain and dye products. The exact composition is not determined, however, the remainder is likely salts and other water-soluble materials.