Przejdź do
A0718
Aluminum chloride hexahydrate
meets EP, BP, USP testing specifications
Synonim(y):
AlCl3.6H2O, Aluminium trichloride hexahydrate, Aluminium(III) chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AlCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.43
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-208-1
MDL number:
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
quality
meets EP, BP, USP testing specifications
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Enhanced Chromium (VI) Removal by Micron-Scale Zero-Valent Iron Pretreated with Aluminum Chloride under Aerobic Conditions.: This research focused on the use of aluminum chloride hexahydrate in the pretreatment of micron-scale zero-valent iron for the removal of chromium (VI) under aerobic conditions. The findings indicate that aluminum chloride hexahydrate significantly improves the removal efficiency, providing a potential solution for environmental remediation efforts (Long et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2370781.2822327096
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
quality
meets EP, BP, USP testing specifications
quality
-
quality
-
quality
-
agency
meets BP testing specifications, meets USP testing specifications, meets EP testing specifications
agency
-
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Aisha Nasir Hashmi et al.
The International journal of neuroscience, 125(4), 277-287 (2014-05-16)
Aluminium metal (Al) has been implicated in the etiology of many neurodegenerative diseases, most commonly the Alzheimer's disease (AD). Al causes biochemical defects by affecting the neurotransmitters level, causes conformational changes in amyloid β protein and increases amyloid accumulation in
Ji-Won Jung et al.
ACS nano, 9(7), 6717-6727 (2015-06-02)
Amorphous silicon (a-Si) has been intensively explored as one of the most attractive candidates for high-capacity and long-cycle-life anode in Li-ion batteries (LIBs) primarily because of its reduced volume expansion characteristic (∼280%) compared to crystalline Si anodes (∼400%) after full
Dragana M Vucić et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(6), 1021-1026 (2014-01-05)
Antibacterial and antioxidant activity, total phenolic and flavonoid concentrations of aqueous, ethanol and ethyl acetate extracts from the leaves and flowers of Erica herbacea L. were studied. In vitro antibacterial activity of the extracts was determined by macrodilution method. Minimum
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0718-1KG04061833334294
A0718-2.5KG04061833425862
A0718-500G04061833334300
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. how to assay this product
    1 answer
    1. This material is a research grade product tested according to the EP, BP, and USP. These methods can be found in each of the current monographs. Due to copyright laws the exact methods can not be shared, these monographs would have to be obtained from each agency. Here is link to one example:
      http://www.uspbpep.com/ep60/aluminium%20chloride%20hexahydrate%200971e.pdf
      Please view the sample Certificate of Analysis for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A0718-BULKBCCJ3428.pdf