Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
Nazwa produktu
Chromium(III) chloride hexahydrate, purum p.a., ≥98.0% (RT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
form
solid
reaction suitability
core: chromium, reagent type: catalyst
density
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤300 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤300 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Application
- As a source of chromium(II), which is in turn used as a catalyst in iodovinylation of aldehydes (Takai reaction).
- In the synthesis of chromium(III) complexes of tetradentate Schiff bases.
- In the preparation of Cr(III)-fatty acid complexes which can further be used as a catalyst for the synthesis of 1-monoacyIgIyceroIs.
- In combination with choline chloride as a deep eutectic solvent, which can be utilized as a catalyst for the esterification of formic and acetic acid with alcohols.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., ≥98.0% (RT) | description 96% | description purified by sublimation, 99% | description 99.99% trace metals basis |
| reaction suitability core: chromium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: chromium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: chromium | reaction suitability core: chromium |
| assay ≥98.0% (RT) | assay 96% | assay 99% | assay 99.99% trace metals basis |
| form solid | form solid | form flakes | form flakes |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.76 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.76 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.87 g/mL at 25 °C (lit.) |
| cation traces Cu: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, Ca: ≤300 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Na: ≤300 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) chloride hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?