237078
Aluminum chloride hexahydrate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
crystalline solid
crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
pH
2.5-3.5 (20 °C)
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the synthesis of corresponding THP (tetrahydropyranylation) ether from alcohol or phenol, and 3,4-dihydro-2H-pyran (DHP).
- In the direct esterification of levulinic acid and ethanol to produce ethyl levulinate.
- In the synthesis of gem-dihydroperoxides from ketones and aldehydes.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1