Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1730,00 zł
product line
Selectophore™
Quality Level
form
liquid
composition
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877), 2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| composition Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591), 2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732) | composition Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732), Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018) | composition Chloride ionophore, 5.0 wt. % , 1-Decanol, 4.0 wt. % , 2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. % , Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % | composition Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838), 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870), Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 41690-500ML | 04061836826857 |
| 41700-1L | 04061832090016 |
| 41690-100ML | 04061832089911 |
| 41700-250ML | 04061832090047 |
| D189006-500ML | 04061836830694 |
| D189006-1L | 04061833561034 |
| 8220400005 | 04022536482620 |
| 8220400250 | 04022536482637 |
| 8220409025 | 04022536752778 |
| 8220401000 | 04022536482644 |
| 50463-25ML-F | 04061836832476 |
| D189006-100ML | 04061833561027 |
| 99978-0.1ML-F | 04061837901041 |