Przejdź do
99311
Potassium ionophore I - cocktail A
Selectophore
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Segment
form
liquid
composition
Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838), 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870), Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Other Notes
Ready-to-use ion selective liquid for the preparation of microelectrodes in micropipettes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
993739931099978
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838), Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403), 1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
composition
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 93.0 wt. % (40870), Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
composition
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192), 2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732), Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
composition
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877), 2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732), Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium ionophore I - cocktail A
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)