Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł |
Informacje o tej pozycji
641,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
ign. residue
≤15%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source plant |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 2%, clear, light brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, light brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 95757-500G-F | 04061833316429 |
| 95757-10G-KC-F | 04061832581613 |