Przejdź do
67381
Vegetable Infusion Powder
suitable for microbiology
Synonim(y):
Heart Infusion Powder Replacement, Infusion Powder from Vegetables
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
impurities
≥12% ash
loss
≤5% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Actinomycetes spp., Brucella spp., Pneumococcus spp., mycoplasma
General description
Vegetable Infusion Powder is dehydrated infusion obtained from vegetable proteins under controlled conditions. Growth supporting properties of this infusion is comparable with Heart Infusion Powder (Cat. No. 57462). It can be used in media employed for cultivation of fastidious organisms like Brucella, Mycoplasma, Pneumococci, Gonococci, Actinomycetes, fungi etc. and antibiotic sensitivity tests
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
957579575729185
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Actinomycetes spp., Pneumococcus spp., mycoplasma, Brucella spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67381-10G-KC-F04061832580777
67381-500G-F04061832735498