Przejdź do
92976
Peptone special (vegetable)
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable, Neopeptone (vegetable)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2% , total nitrogen (N), ≥9%
ign. residue
≤22%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
General description
Manufactured under controlled conditions from vegetable proteins. It is especially adapted for the preparation of media for culturing fastidious bacteria and the support growth conditions found in Peptone special (Cat. No. 68971). Used for cultivation and fermentation media for fastidious bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
199422918538143
biological source
plant
biological source
plant
biological source
plant
biological source
potato
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
92976-500G-F04061833270745
92976-10G-KC-F04061832581545