The maximum allowable nitrate concentration in this product is 0.2 ppm.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used in the preparation of NiCl2 solution and imaging buffer for immobilization of DNA on the substrate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 3 mmHg | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 3 mmHg |
| density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
| bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) | bp 100 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what will be nitrate content in this water ? we require LOW TOC content and nitrate free water. Can this water meets our requirement ?